Print…
6-Azauracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
A0558-1G A0558-5G
TCIAA0558-1GEA 16 EUR
TCIAA0558-1G TCIAA0558-5G
6-Azauracil ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-Azauracil
Fórmula: C₃H₃N₃O₂
Número MDL : MFCD00006456
Número CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&vid=b1088cd20d2615a91bf6768931f97192d7b97d64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %