Print…
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
T1808-25G T1808-500G T1808-100G
TCIAT1808-25GEA 30 EUR
TCIAT1808-25G TCIAT1808-500G TCIAT1808-100G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide ≥95.0% (por GC)
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Fórmula: C₅H₉BrO
Peso Molecular: 165.04 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Ponto de Inflamação: 73°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016894
Número CAS: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&vid=82070b63e117a983f9c2be0314bb20c3ba3b3ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %