Print…
6-(Dimethylamino)purine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethyl-7H-purin-6-amine, N6,N6-Dimethyladenine
D3894-1G D3894-5G
TCIAD3894-1GEA 73 EUR
TCIAD3894-1G TCIAD3894-5G
6-(Dimethylamino)purine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6-(Dimethylamino)purine
Fórmula: C₇H₉N₅
Ponto de Fusão: 260°C
Número MDL : MFCD00005573
Número CAS: 938-55-6
EINECS: 213-344-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bddc59b665f295ed0f5cf542dcb51d33c9d6c3d0&vid=bddc59b665f295ed0f5cf542dcb51d33c9d6c3d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %