Print…
Diphenylphosphinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3627-25G D3627-5G
TCIAD3627-25GEA 81 EUR
TCIAD3627-25G TCIAD3627-5G
Diphenylphosphinic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Diphenylphosphinic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁O₂P
Peso Molecular: 218.19 g/mol
Número MDL : MFCD00002132
Número CAS: 1707-03-5
EINECS: 216-948-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=520fe85103f5f028adc108b240844345ae886dd8&vid=520fe85103f5f028adc108b240844345ae886dd8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C