Print…
Diphenylphosphinic chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Diphenylphosphinyl chloride
C1415-25G C1415-5G
TCIAC1415-25GEA 67 EUR
TCIAC1415-25G TCIAC1415-5G
Diphenylphosphinic chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Diphenylphosphinic chloride
Fórmula: C₁₂H₁₀ClOP
Peso Molecular: 236.63 g/mol
Ponto de ebulição: 222°C
Ponto de Inflamação: 26°C
Número MDL : MFCD00002077
Número CAS: 1499-21-4
EINECS: 216-107-2
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&vid=a34d2dce7aa967d9552127e6e6455842e64e025d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %