Print…
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2585-1G T2585-5G
TCIAT2585-1GEA 19 EUR
TCIAT2585-1G TCIAT2585-5G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₈H₃₄BF₄P
Peso Molecular: 368.24 g/mol
Número MDL : MFCD03840580
Número CAS: 58656-04-5
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab49709982e6b2c5721df45e863a5ce165b378f&vid=2ab49709982e6b2c5721df45e863a5ce165b378f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C