Print…
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1417-25G D1417-250G
TCIAD1417-25GEA 37 EUR
TCIAD1417-25G TCIAD1417-250G
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(+)-Di-p-toluoyl-D-tartaric acid
Fórmula: C₂₀H₁₈O₈
Número MDL : MFCD00008552
Número CAS: 32634-68-7
EINECS: 251-132-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c46f0b55858bea3fdc79b3c28d9f6aadae05cde5&vid=c46f0b55858bea3fdc79b3c28d9f6aadae05cde5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency