Print…
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3492-25G D3492-250G
TCIAD3492-25GEA 16 EUR
TCIAD3492-25G TCIAD3492-250G
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(-)-Dibenzoyl-L-tartaric acid
Fórmula: C₁₈H₁₄O₈
Ponto de ebulição: 234°C
Número MDL : MFCD00003074
Número CAS: 2743-38-6
EINECS: 220-374-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&vid=96ddbb10c8b12bcef6e2a0ad945dbf3f8189309d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C