Print…
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (-)-O,O'-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid, (2R,3R)-(-)-Di-O-4-Toluoyl-L-Tartaric Acid
D1387-25G D1387-250G
TCIAD1387-25GEA 21 EUR
TCIAD1387-25G TCIAD1387-250G
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(-)-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
Fórmula: C₂₀H₁₈O₈
Peso Molecular: 386.36 g/mol
Número MDL : MFCD00064440
Número CAS: 32634-66-5
EINECS: 251-131-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59b4b703a78699c7e653fd34eec7316407260c9c&vid=59b4b703a78699c7e653fd34eec7316407260c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency