Print…
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-alpha-phenylglycine, (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl) phenylglycine, (R)-2-(3,5-Dinitrobenzamido)-2-phenylacetic acid, (R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
D1853-1G D1853-5G
TCIAD1853-1GEA 19 EUR
TCIAD1853-1G TCIAD1853-5G
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(R)-(-)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-α-phenylglycine
Fórmula: C₁₅H₁₁N₃O₇
Número MDL : MFCD00010134
Número CAS: 74927-72-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fee2c381e71213d31a7bfca9f06f9dd51be4c59d&vid=fee2c381e71213d31a7bfca9f06f9dd51be4c59d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -99.0 to -105.0 deg (C=1,THF)