Print…
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
A0093-25G A0093-500G A0093-100G
TCIAA0093-25GEA 16 EUR
TCIAA0093-25G TCIAA0093-500G TCIAA0093-100G
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH) ≥99.0% (por análise titulométrica)
N-Acetylglycine(Ac-Gly-OH)
Fórmula: C₄H₇NO₃
Número MDL : MFCD00004275
Número CAS: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Merck Index: 14,00080
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&vid=9ed83a21dc727fc21a98ef0a3d592e39f8dbbfb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 0.5 %