Print…
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2454-1G T2454-5G
TCIAT2454-1GEA 35 EUR
TCIAT2454-1G TCIAT2454-5G
4-(Trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
4-(Trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₇F₃O
Ponto de ebulição: 135°C
Ponto de Inflamação: 31°C
Número MDL : MFCD00042413
Número CAS: 706-27-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&vid=316cc8291f0a33c2439de7b61650251c1b98720c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %