Print…
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpyrimidine-4,6-diol, 2-Methyl-4,6-pyrimidinediol
D2589-25G D2589-5G
TCIAD2589-25GEA 64 EUR
TCIAD2589-25G TCIAD2589-5G
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine ≥96.0% (por análise titulométrica)
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Número MDL : MFCD00006104
Número CAS: 40497-30-1
EINECS: 254-941-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f1753236372b9e562869e5e366f35a29e48e09b&vid=1ed1a9616d3318fb712ca0326c36e406745482da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency