Print…
Methyl tiglate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0248-25ML T0248-100ML
TCIAT0248-25MLEA 51 EUR
TCIAT0248-25ML TCIAT0248-100ML
Methyl tiglate ≥98.0% (por GC)
Methyl tiglate
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 139°C
Ponto de Inflamação: 39°C
Número MDL : MFCD00016654
Número CAS: 6622-76-0
EINECS: 229-575-8
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&vid=127911f270abdbb663dddf135f763da96d0ada41&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %