Print…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B3451-1G B3451-5G
TCIAB3451-1GEA 41 EUR
TCIAB3451-1G TCIAB3451-5G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃BrF₃N
Ponto de ebulição: 78°C
Número MDL : MFCD06657686
Número CAS: 436799-32-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&vid=856129cd8ac5200c39bfa69d61a92f0f74d53c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 44.0 deg-C