Print…
2,4'-Bipyridyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Bipyridine, 2,4'-Bipyridine
B0863-1G B0863-5G
TCIAB0863-1GEA 74 EUR
TCIAB0863-1G TCIAB0863-5G
2,4'-Bipyridyl ≥97.0% (por GC)
2,4'-Bipyridyl
Fórmula: C₁₀H₈N₂
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD00006217
Número CAS: 581-47-5
EINECS: 209-467-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec5d2d51284926ee999a956b568c2862eae4b55e&vid=ec5d2d51284926ee999a956b568c2862eae4b55e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency