Print…
Dipentyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Di-n-pentyl phthalate
P0291-25G P0291-500G P0291-100G
TCIAP0291-25GEA 33 EUR
TCIAP0291-25G TCIAP0291-500G TCIAP0291-100G
Dipentyl phthalate ≥98.0% (por GC)
Dipentyl phthalate
Fórmula: C₁₈H₂₆O₄
Ponto de ebulição: 342°C
Ponto de Inflamação: 118°C
Número MDL : MFCD00041934
Número CAS: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&vid=7c69c85cc84f568f6f71c489b4bbbb1e7fe6629c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %