Print…
5-Fluorouridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0636-1G F0636-5G
TCIAF0636-1GEA 17 EUR
TCIAF0636-1G TCIAF0636-5G
5-Fluorouridine ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Fluorouridine
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₆
Ponto de Fusão: 185°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036832
Número CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&vid=e9dbd8e48e16e98fe68dfa9024c4bbb1d4ca8633&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +20.0 deg (C=1, H2O)