DIPSO 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-hydroxypropane-1-sulphonic acid, DIPSO, 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulphonic acid
H56187.22
H56187.30
H56187.22EA
274
EUR
H56187.22
H56187.30
DIPSO 99%
DIPSO
Purity: 99%
CAS No.: 68399-80-4
Molecular Formula: C7H17NO6S
Formula Weight: 261.29
Beilstein Reference: 2105454
MDL No.: MFCD00038353
Fórmula:
C₇H₁₇NO₆S Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038353 Número CAS: 68399-80-4 EINECS: 269-992-2 |