Print…
Hidrolcoreto de betaina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0458-25G B0458-500G
TCIAB0458-25GEA 41 EUR
TCIAB0458-25G TCIAB0458-500G
Hidrolcoreto de betaina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Betaine hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₂ClNO₂
Peso Molecular: 153.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011903
Número CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69209c927e96e7c0550cdcfab3ec7da3bf5625b6&vid=69209c927e96e7c0550cdcfab3ec7da3bf5625b6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Suitability for protein-analysis to pass test