Print…
Ampicillin trihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2092-25G A2092-5G
TCIAA2092-25GEA 45 EUR
TCIAA2092-25G TCIAA2092-5G
Ampicillin trihydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ampicillin trihydrate
Fórmula: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Ponto de Fusão: 202°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00072036
Número CAS: 7177-48-2
EINECS: 200-709-7
Merck Index: 14,00586
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f7e951dc4b19e89ce51e87ebdfcb5bb39c6f1e&vid=d4f7e951dc4b19e89ce51e87ebdfcb5bb39c6f1e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +280.0 to +305.0 deg (C=0.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 12.0 to 15.0 %