Print…
Cyclohexyl isocyanide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1438-5G C1438-1G
TCIAC1438-5GEA 113 EUR
TCIAC1438-5G TCIAC1438-1G
Cyclohexyl isocyanide ≥98.0% (por GC)
Cyclohexyl isocyanide
Fórmula: C₇H₁₁N
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00003839
Número CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1361acc9db07e0721e2f9fe081985fe381bcb654&vid=1361acc9db07e0721e2f9fe081985fe381bcb654&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %