Print…
Sulfato de kanamicina ≥94.0% (por base de nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
K0047-25G K0047-5G
TCIAK0047-25GEA 96 EUR
TCIAK0047-25G TCIAK0047-5G
Sulfato de kanamicina ≥94.0% (por base de nitrogênio total)
Kanamycin sulphate
Fórmula: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Ponto de Fusão: 250°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00070253
Número CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Merck Index: 14,05281
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&vid=5bfb359d7a08fa707472bab1e0a134cf2a5dbfc8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %
Specific rotation [a]20/D +112 to +123 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 4.0 %