Print…
Ampicilina sal de sódio
Fornecedor: G Biosciences
Perigo
RC-021 RC-020
RC-021EA 1070 EUR
RC-021 RC-020
Ampicilina sal de sódio
Ampicillin sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064313
Número CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1