Print…
2,4-Dihydroxypteridine (lumazine) ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
L0086-1G L0086-5G
TCIAL0086-1GEA 79 EUR
TCIAL0086-1G TCIAL0086-5G
2,4-Dihydroxypteridine (lumazine) ≥99.0% (por análise titulométrica)
2,4-Dihydroxypteridine (lumazine)
Fórmula: C₆H₄N₄O₂
Número MDL : MFCD00066250
Número CAS: 487-21-8
EINECS: 207-652-7
Merck Index: 14,05596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5352e2f0fc2c4116ce0f68569f86ba560c2ee712&vid=5352e2f0fc2c4116ce0f68569f86ba560c2ee712&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency