Print…
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA) ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-FOA
F0382-1G F0382-100MG
TCIAF0382-1GEA 131 EUR
TCIAF0382-1G TCIAF0382-100MG
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA) ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluoroorotic acid monohydrate (5-FOA)
Fórmula: C₅H₃FN₂O₄·1H₂O
Peso Molecular: 174.0 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00150658
Número CAS: 220141-70-8
EINECS: 211-876-0
Merck Index: 14,04176
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&vid=6c769e34212d77320c9cafd1aecbd0a31225f7fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 1mol/L NaOH faint turbidity
Water 8.5 to 10.5 %