Print…
Orotic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Orotic acid hydrate, 2,6-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid hydrate
O0065-25G O0065-500G O0065-100G
TCIAO0065-25GEA 16 EUR
TCIAO0065-25G TCIAO0065-500G TCIAO0065-100G
Orotic acid monohydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Orotic acid monohydrate
Fórmula: C₅H₄N₂O₄·1H₂O
Peso Molecular: 156.10 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00149398
Número CAS: 50887-69-9
EINECS: 200-619-8
Merck Index: 14,06876
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b05f1710918dec04715f78da776bc1dbb2d4441&vid=1b05f1710918dec04715f78da776bc1dbb2d4441&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Water 9.5 to 11.5 %