Print…
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
C2457-25G C2457-5G
TCIAC2457-25GEA 91 EUR
TCIAC2457-25G TCIAC2457-5G
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₇ClS
Ponto de ebulição: 144°C
Número MDL : MFCD00052506
Número CAS: 19404-18-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6642db32c85e7c5303f83a9eb7246852c400d42b&vid=6642db32c85e7c5303f83a9eb7246852c400d42b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %