Print…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1039-100G A1039-25G
TCIAA1039-100GEA 129 EUR
TCIAA1039-100G TCIAA1039-25G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Número MDL : MFCD00009765
Número CAS: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&vid=0402db33a18e5808a63ab82dd51ffa4e845db5f1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C