Print…

4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)

Fornecedor: TCI

B3599-25G B3599-5G
TCIAB3599-25GEA 135 EUR
TCIAB3599-25G TCIAB3599-5G
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(Benzyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242.27 g/mol
Ponto de ebulição: 185°C
Número MDL : MFCD00003365
Número CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&vid=2f0d8d77d06bc7b64c5fcd913e3443871b767f09&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR