3,7-Dithia-1,9-nonanediol ≥92.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2845-25G
D2845-5G
TCIAD2845-25GEA
534
EUR
TCIAD2845-25G
TCIAD2845-5G
3,7-Dithia-1,9-nonanediol ≥92.0% (por GC)
3,7-Dithia-1,9-nonanediol
Fórmula:
C₇H₁₆O₂S₂ |
Número MDL :
MFCD01098524 Número CAS: 16260-48-3 |
|
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 92.0 % |