Print…
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D2188-25G D2188-250G
TCIAD2188-25GEA 22 EUR
TCIAD2188-25G TCIAD2188-250G
3,6-Dithia-1,8-octanediol ≥98.0% (por GC)
3,6-Dithia-1,8-octanediol
Fórmula: C₆H₁₄O₂S₂
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD00002911
Número CAS: 5244-34-8
EINECS: 226-045-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&vid=4f518e252879c302b5045c4f170db3253e5da457&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency