Print…
2-Aminoethyl hydrogen sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Sulfuric acid Mono(2-aminoethyl) Ester, 2-Aminoethyl Hydrogen sulphate
S0445-25G S0445-500G
TCIAS0445-25GEA 19 EUR
TCIAS0445-25G TCIAS0445-500G
2-Aminoethyl hydrogen sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Aminoethyl hydrogen sulphate
Fórmula: C₂H₇NO₄S
Peso Molecular: 141.1500 g/mol
Ponto de Fusão: 279°C
Número MDL : MFCD00008179
Número CAS: 926-39-6
EINECS: 213-135-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&vid=d4021934fd115d60ae2e6ef8751580de9f11f2aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency