Print…
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T2431-25G T2431-5G
TCIAT2431-25GEA 51 EUR
TCIAT2431-25G TCIAT2431-5G
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate ≥96.0% (por GC)
Triethyl-1,1,2-ethanetricarboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₆
Ponto de ebulição: 165°C
Número MDL : MFCD00009154
Número CAS: 7459-46-3
EINECS: 231-235-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&vid=2f5a08b97ea745f6cc4c4533b7fa30aaa7445610&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %