Print…
Methyl (methoxymethylene)acetate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M0995-25ML M0995-500ML
TCIAM0995-25MLEA 27 EUR
TCIAM0995-25ML TCIAM0995-500ML
Methyl (methoxymethylene)acetate ≥95.0% (por GC)
Methyl (methoxymethylene)acetate
Fórmula: C₅H₈O₃
Ponto de ebulição: 56°C
Ponto de Inflamação: 65°C
Número MDL : MFCD00128206
Número CAS: 34846-90-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&vid=128a716abd3581bf567daf8309728adaeb73fb94&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %