Print…
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1136-25G M1136-5G
TCIAM1136-25GEA 51 EUR
TCIAM1136-25G TCIAM1136-5G
3-Methyl-3-oxetanemethanol ≥96.0% (por GC)
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Fórmula: C₅H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 122°C
Ponto de Inflamação: 97°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010273
Número CAS: 3143-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&vid=f6b22cd8f5ece66e206bbca4d53860f9c5aa72da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %