Print…
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
P0573-25G P0573-500G P0573-100G
TCIAP0573-25GEA 16 EUR
TCIAP0573-25G TCIAP0573-500G TCIAP0573-100G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
(S)-(-)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₇NO₃
Peso Molecular: 129.1 g/mol
Número MDL : MFCD00005272
Número CAS: 98-79-3
EINECS: 202-700-3
Merck Index: 14,08001
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf53937abb59f9e171811aaf18939093d3f9b547&vid=cf53937abb59f9e171811aaf18939093d3f9b547&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -12.0 deg (C=5, H2O)