Print…
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
P1354-25G P1354-5G
TCIAP1354-25GEA 55 EUR
TCIAP1354-25G TCIAP1354-5G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(R)-(+)-2-Pyrrolidinone-5-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₇NO₃
Número MDL : MFCD00066212
Número CAS: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0
Merck Index: 14,08001
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=926a56527b9dc5df86df98f056aa1f2356d6ce7e&vid=926a56527b9dc5df86df98f056aa1f2356d6ce7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +12.0 deg (C=5, H2O)