Print…
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1270-1G P1270-5G
TCIAP1270-1GEA 16 EUR
TCIAP1270-1G TCIAP1270-5G
Pyrrole-2-carboxylic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂
Número MDL : MFCD00005219
Número CAS: 634-97-9
EINECS: 211-221-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&vid=fd033276407c945559a6c4880e6afec0d1d78a86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %