Print…
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3900-1G B3900-5G
TCIAB3900-1GEA 23 EUR
TCIAB3900-1G TCIAB3900-5G
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrN
Número MDL : MFCD04112480
Número CAS: 22090-26-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&vid=1cd324f46005ebea0df48605bd54c4ef77eb6ff5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C