Print…
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1524-25G D1524-250G
TCIAD1524-25GEA 56 EUR
TCIAD1524-25G TCIAD1524-250G
Triethyl-3-phosphonopropionate ≥98.0% (por GC)
Triethyl-3-phosphonopropionate
Fórmula: C₉H₁₉O₅P
Ponto de ebulição: 95°C
Número MDL : MFCD00015167
Número CAS: 3699-67-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&vid=c24bb4af6cf7ad2dfe4e8e69d4678759e01f6734&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %