Print…
Triethyl phosphonoacetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
D1523-25G D1523-500G D1523-100G
TCIAD1523-25GEA 16 EUR
TCIAD1523-25G TCIAD1523-500G TCIAD1523-100G
Triethyl phosphonoacetate ≥97.0% (por GC)
Triethyl phosphonoacetate
Fórmula: C₈H₁₇O₅P
Ponto de ebulição: 145°C
Ponto de Inflamação: 165°C
Número MDL : MFCD00009177
Número CAS: 867-13-0
EINECS: 212-757-6
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&vid=e83a5e84083bf415312380abfbab958acf973714&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %