Print…
4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D3390-1G D3390-5G
TCIAD3390-1GEA 68 EUR
TCIAD3390-1G TCIAD3390-5G
4,4''-Diamino-p-terphenyl ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4,4''-Diamino-p-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₆N₂
Ponto de Fusão: 242°C
Número MDL : MFCD00051532
Número CAS: 3365-85-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&vid=16f161894d06c9e0b740940d75c7ec3989d332e7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %