Print…
Tetraethylurea ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
T0587-25ML T0587-100ML
TCIAT0587-25MLEA 67 EUR
TCIAT0587-25ML TCIAT0587-100ML
Tetraethylurea ≥99.0% (por GC)
Tetraethylurea
Fórmula: C₉H₂₀N₂O
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00042881
Número CAS: 1187-03-7
EINECS: 214-696-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&vid=b7d71f06cd0c9c715404b8ea79ccf51a4c0c9d66&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %