Print…
3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3999-25G D3999-5G
TCIAD3999-25GEA 298 EUR
TCIAD3999-25G TCIAD3999-5G
3,5-Dibromo-2-methylthiophene ≥95.0% (por GC)
3,5-Dibromo-2-methylthiophene
Fórmula: C₅H₄Br₂S
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: -15°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781197
Número CAS: 29421-73-6
EINECS: 249-617-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&vid=8308866305de5ba7d2e0e3ab72b75187b399970e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %