Print…
4,4''-Dinitro-p-terphenyl ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
D3394-1G D3394-5G
TCIAD3394-1GEA 24 EUR
TCIAD3394-1G TCIAD3394-5G
4,4''-Dinitro-p-terphenyl ≥97.0% (por HPLC, azoto total)
4,4''-Dinitro-p-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₂N₂O₄
Ponto de Fusão: 274°C
Número MDL : MFCD00051743
Número CAS: 3282-11-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b383e1bfbf598b476f701273d6e7df8da28e2a6&vid=4b383e1bfbf598b476f701273d6e7df8da28e2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %