Print…
Isobutyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isobutyl Isovalerate, Isovaleric acid Isobutyl ester
I0197-25ML I0197-500ML
TCIAI0197-25MLEA 19 EUR
TCIAI0197-25ML TCIAI0197-500ML
Isobutyl isovalerate ≥98.0% (por GC)
Isobutyl isovalerate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Peso Molecular: 158.2380 g/mol
Ponto de ebulição: 168°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00048349
Número CAS: 589-59-3
EINECS: 209-653-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05146
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&vid=1b91068858821e07b3cc97cb67c1f0d6f6c61aac&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %