Print…
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,3'-Iminobis(propylamine), 3,3'-Iminodipropylamine, 3,3'-Diaminodipropylamine, Dipropylenetriamine
D0090-25ML D0090-500ML
TCIAD0090-25MLEA 19 EUR
TCIAD0090-25ML TCIAD0090-500ML
3,3'-Iminobis(propylamine) ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,3'-Iminobis(propylamine)
Fórmula: C₆H₁₇N₃
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Fusão: –14°C
Ponto de Inflamação: 117°C
Número MDL : MFCD00008214
Número CAS: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
UN: 2269
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&vid=1f9ee63eb0a610c9b554aa9a85a77463448a0480&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %