Print…
2-(4-Nitrophenyl)ethanol, powder
Fornecedor: MP Biomedicals
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrophenethyl alcohol, p-Nitrophenethyl Alcohol
0215589005 0215589050 0215589010
ICNA0215589005EA 61.2 EUR
ICNA0215589005 ICNA0215589050 ICNA0215589010
2-(4-Nitrophenyl)ethanol, powder
2-(4-Nitrophenyl)ethanol
p-Nitrophenethyl alcohol is used as a protecting reagent for phosphates and O6 of deoxyguanosine.
Soluble in acetone (50 mg/ml) and methanol (25 mg/ml).
Fórmula: C₈H₉NO₃
Peso Molecular: 167.16 g/mol
Ponto de Fusão: 59…62 °C (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010202
Número CAS: 100-27-6
EINECS: 202-835-8