Print…
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2155-1G B2155-5G
TCIAB2155-1GEA 117 EUR
TCIAB2155-1G TCIAB2155-5G
4-Bromo-p-terphenyl ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-p-terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₃Br
Ponto de Fusão: 232°C
Número MDL : MFCD02685117
Número CAS: 1762-84-1
UN: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&vid=f8b055fcaac2518e47e2791b754fd8d03778beec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %